Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Gerader Stopfenstopper
Artikelnummer. 11788919 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau
Rot
Material:
Butylgummi
Mischung aus Chlorbutyl-Isopren
Naturkautschuk
Durchmesser (metrisch):
13 mm
30mm
20 cm
Packungsgröße:
1000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Material Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11788919 Grau Mischung aus Chlorbutyl-Isopren 13 mm -
10036671 Rot Naturkautschuk 30mm 1000 Stück
12811144 Grau Butylgummi 20 cm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11788919 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 224100072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00 €
    1148.70 € / 1000 Stück
    Sparen 206.30 €
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für eine luftdichte Abdeckung
  • Flanschartige Stopfen sind mit Aluminium-Bördeldichtungen gesichert
  • Geschlitzte und dreipolige Stopfen sind für Gefriertrocknungsanwendungen geeignet
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 1.3 cm
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Serumflaschen und -fläschchen
Härte 40 Durometer
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grau
Diameter (Metric) Bottom 7 mm
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 13 mm
Material Mischung aus Chlorbutyl-Isopren
Produkttyp Gerader Stopfenstopper
Form Konisch
Sterilität Unsteril
Stopper Number 13