Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Stopfen mit 2 Stützen
Artikelnummer. 10021492 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Gerader Stopfenstopper
Lyophilisationsstopfen mit 2 Stützen; Butylkautschuk
Lyophilisierungsstopfen mit 2 Stützen; Chlorobutylisopren-Mischung
Material:
Butylgummi
Mischung aus Chlorbutyl-Isopren
Naturkautschuk
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Produkttyp Material unitSize
10021492 Gerader Stopfenstopper Naturkautschuk 1000 Stück
10452242 Lyophilisierungsstopfen mit 2 Stützen; Chlorobutylisopren-Mischung Mischung aus Chlorbutyl-Isopren 1000 Stück
11764189 Lyophilisationsstopfen mit 2 Stützen; Butylkautschuk Butylgummi 1000 Stück
3 options
Artikelnummer. 10021492
Marke: DWK Life Sciences 224100172
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet luftdichte Abdeckungen
  • Fünf Ausführungen, in rotem Naturkautschuk† oder grauem Butyl
  • Die Stopfen mit Flansch werden mit Crimpverschlüssen aus Aluminium befestigt
  • Die Stopfen mit Schlitz sowie die Dreifinger-Stopfen eignen sich zum Gefriertrocknen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 2 cm
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lyophilisation
Zur Verwendung mit (Geräte) Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 1.3 cm Innendurchmesser, 2 cm Außendurchmesser
Härte 45 Durometer
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot
Diameter (Metric) Bottom 13 mm
Material Naturkautschuk
Produkttyp Gerader Stopfenstopper