Learn More
DWK Life Sciences Ultra Pure Gerade Stopfenstopper
Artikelnummer. 11778949 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
7 mm
13 mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Diameter (Metric) Bottom Oberer Durchmesser (metrisch) unitSize
11778949 7 mm 13 mm 1000 Stück
11708959 13 mm 20 mm 1000 Stück
2 options
Artikelnummer. 11778949
Marke: DWK Life Sciences W224100400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für extrem hohe chemische Reinheit und geringe Gasdurchlässigkeit. Wheaton™ Ultrareine gerade Stopfen sind aus einem ultratreinen Bromobutyl gefertigt.
  • Autoklavierbar
  • Geringe Menge an extrahierbaren Substanzen
  • Entspricht den US-amerikanischen, europäischen und japanischen Arzneibüchern
  • Frei von Latex, Nitrosaminen und 2-MCBT (2-Mercaptobenzothiazol)
  • Kompatibel mit Anwendungen wie Wasser für Injektionszwecke (WFI), bei denen Gummi Probleme verursachen könnte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lyophilisation
Härte 47 Shore A
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grau
Diameter (Metric) Bottom 7 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 13 mm
Material Brombutylkautschuk
Produkttyp Gerader Stopfenstopper