Learn More
DWK Life Sciences Trypsinierungskolben
Die stark abgesetzten Seiten erleichtern das Umrühren
Marke: DWK Life Sciences 355395
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54430kg
Beschreibung
Tief geriffelte Seiten verbessern das Schütteln
- Hergestellt aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Ausgezeichnete Qualität und geringe Extrahierbarkeit
- Schraubverschlüsse mit tiefem Rand und Gummieinlage
- Erhältlich mit und ohne Graduierung.
Spezifikation
Bauart: Erlenmeyer Trypsinieren | |
Borosilikatglas | |
430 | |
Nein | |
38 mm |
300 ml | |
Für die Bildung von Zellsuspensionen durch Trypsin-Verdauung von Bindegewebsproteinen | |
Autoklavierbar | |
Schraube |