Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Type I Borosilicate BOD Bottles
Easily contain samples with these BOD bottles, featuring glass pennyhead stoppers
Marke: DWK Life Sciences 227497-16G
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.07600kg
Beschreibung
- Ausführung aus Borosilikatglas Typ I
- Entwickelt, um Lufteinschlüsse zu verhindern
- Höhe: 165mm (6,5 in.)
- Durchmesser: 69mm (2,72 in.)
- Fassungsvermögen: 300 ml (10 oz.)
Spezifikation
Ja | |
Verwendet zur Inkubation von verdünnten Proben aus Kanälen, Klärschlämmen, verschmutztem Wasser und Industrieabfällen zur Bestimmung der während der Stabilisierung von zersetzbaren organischen Stoffen durch aerobe biochemische Wirkungen benötigten Sauerstoffmenge | |
Borosilikatglas | |
361 bis 384 | |
10,14 oz. | |
16,5 cm | |
6,9 cm |
300 mL | |
Ja | |
361 bis 384 | |
Pennyhead | |
6,49 in. | |
2,7 in. |