Learn More
Fisherbrand™ Schalen aus weißem Kunststoff für biologische Gefahrstoffe
Auffangschalen sind im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher erhältlich und sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12377207
  • 49.45 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich im Allzweckformat, für biologische Gefahrenstoffe und strahlensicher
  • Auffangschalen sorgen dafür, dass Arbeitsbereiche immer wieder genutzt werden können. Zudem haben sie den Vorteil, dass Verschüttetes sicher aufgefangen und die Laborausrüstung geschützt wird
  • Alle Schalen werden beim Kauf mit einer Gratis-Innenauskleidung ausgestattet
  • Zusätzliche umweltfreundliche APET-Innenauskleidungen sind in 25er-Packungen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
54 x 34 cm
54 cm
Auffangschale für biologische Gefahrstoffe
Sicheres Auffangen von verschütteten Flüssigkeiten, Labortischschutz
Je 1
Weiß
Kunststoff
34 cm
Auskleidung
Rechteckig