Learn More
Bel-Art™ Wilmad™ Vakuumdruckventil für NMR-Röhrchen
Öffnet durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ NMR-Röhrchen mit Druckvakuumventil sind die zuverlässigsten NMR-Röhrchen auf dem Markt für Versuche mit mittlerem und ultrahohem Druck.
188.70 € - 304.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 178 mm |
---|---|
Material | PTFE,Pyrex™ |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 1/8 in (3,175 mm) Vakuumleitung aus Edelstahl oder Messing |
Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
Länge (angloamerikanisch) | 7 in. |
Benachrichtigungen:
Aufgrund der Charakteristik von Glas sollte bei Verwendung bei erhöhtem oder reduziertem Druck extreme Vorsicht gewaltet werden, da die Leistung von Röhrchen unter Druck oder Vakuum nicht gewährleistet werden kann. Bei Arbeiten unter diesen Bedingungen sollte stets ein angemessenes Sicherheitsschild verwendet werden.
Produktcode | Marke | Modell | Wandstärke (metrisch) | Camber (Metric) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Wandstärke (metrisch) | Camber (Metric) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15368988
|
Bel-Art™
66504-0571 |
522-PV-7 | 1,40 mm | 51/51 µm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15358858
|
Bel-Art™
66304-0571 |
507-PV-7 | 0,38 mm | 51/25 µm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Anschluss an eine 1/8" (3.175 mm) Metallvakuumleitung mit Swagelok™ Armaturen
- Das Druckvakuumventil besteht aus PTFE, alle anderen Teile sind aus Pyrex™ oder gleichwertigem Material
- Empfohlener Maximaldruck: 200 psi
Spezifikation
178 mm | |
1/8 in (3,175 mm) Vakuumleitung aus Edelstahl oder Messing | |
7 in. |
PTFE,Pyrex™ | |
5 mm |