Learn More
Wuertt Celluloid™ Reagenzglasgestell aus beschichtetem Draht
Marke: Wuertt Celluloid™ 5274615
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Weiss. Bis 80°C temperaturbeständig. Facheinteilung an der Gestelloberkante und in 30mm Höhe.Für φ: 18mm
Stellplätze: 4/6
B/T/H: 130/90/70mm
Spezifikation
Beschic Reagenzglasgestell | |
Draht | |
4 x 6 Gläser, Nylon | |
80 °C | |
90 mm | |
70 mm |
4 x 6 | |
24 | |
Je 1 | |
90 x 130 x 70mm | |
130 mm |