missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wuertt Celluloid™ Reagenzglasgestell aus beschichtetem Draht
48.34 € - 72.40 €
Spezifikation
Material | Draht |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | 4 x 6 Gläser, Nylon |
Menge | Je 1 |
Temperaturbereich (metrisch) | 80 °C |
Breite (metrisch) Objektträger | 130 mm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Array | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10282051
|
Wuertt Celluloid™
5272615 |
50 x 130 x 70mm | 2 x 6 |
72.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10159920
|
Wuertt Celluloid™
5274615 |
90 x 130 x 70mm | 4 x 6 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Weiss. Bis 80°C temperaturbeständig. Facheinteilung an der Gestelloberkante und in 30mm Höhe.Für φ: 18mm
Stellplätze: 2/6
B/T/H: 130/50/70mm
Spezifikation
Draht | |
Je 1 | |
130 mm |
4 x 6 Gläser, Nylon | |
80 °C | |
70 mm |