Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanente Polyesteretiketten
Für den Einsatz in kommerziellen/industriellen Anwendungen. Brady Polyesteretiketten (B-423) sind für den Einsatz mit dem BMP71 Drucker vorgesehen.
Marke: Brady™ 114869
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.84910kg
Spezifikation
UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
Acryl, Permanent | |
Glanz | |
Etiketten für tragbaren Thermotransferdrucker | |
BMP™71 Drucker | |
1 x 0.5 in. (B x H) | |
0.003 Zoll |
Abrieb, Chemikalien, Korrosion, Feuchtigkeit, UV- und wetterfest | |
Weiß | |
Polyester (B-423) | |
Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Typenschilder | |
5000/Rolle | |
25,4 x 12,7 mm (B x H) |