Learn More
WS-12, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454198
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16454198 10 mg
16426917 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16454198 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY108449
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress WS-12 (AR-15512) is an agonist of TRPM8 with an EC50 of 39 nM.
WS-12 (AR-15512) is an agonist of TRPM8 with an EC50 of 39 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material WS-12
CAS 68489-09-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H27NO2
Menge 10 mg
Synonym AR-15512 AVX-012
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (69.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C1)NC2=CC=C(OC)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 289.41
Formelmasse 289.41
Reinheit (%) 99.94%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death