Learn More
WTW™ WTW™ Rechteckige Küvette
Zur automatischen Erkennung des photLab™ Filters und Spektralphotometers
Marke: WTW™ 250600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
Die Glas- und Quarzküvetten mit matter Seitenfläche eignen sich für die automatische Küvettenerkennung mit dem photoLab™ Filter- und Spektralphotometer. Bei der Verwendung von Einweg-Küvetten ist das Material PMMA sowie eine strukturierte oder matte Seitenfläche für die Küvettenerkennung durch die photoLab™ Photometer erforderlich. Die Glas- und Quarzküvetten sind mit einer Markierung versehen, um die Küvetten für eine höhere Präzision in die gleiche Richtung in das Photometer zu legen. Küvetten für Trübungsmessungen können markiert werden, um Beeinträchtigungen durch das Glas zu verhindern: Dies ermöglicht eine höhere Genauigkeit, auch für Werte <1 NTU.Spezifikation
Küvette | |
20 mm | |
Rechteckig |