Learn More
MedChemExpress X-GAL
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 7240-90-6 |
| Löslichkeit | DMSO : 100 mg/mL (244.72 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | BCIG |
| Inhalt und Lagerung | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Menge | 1 g |
| Molekulargewicht | 408.63 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | 95.66% |
| Versandbedingung | Room temperature |