Learn More
ABEBA™ X-Light Weiße Arbeitsloafer O2
Die ABEBAtrade; X-Light weißen Arbeitsloafer O2 verfügen über eine Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung sowie eine austauschbare Active Comfort-Innensohle.
Marke: ABEBA™ 7131128/46
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.25000kg
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, O2 SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliSilberionen-Einlegesohle/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC, ESD | |
Atmungsaktives Futter mit Silberionen | |
46 | |
Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |
Weiß | |
Mikrofaser | |
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend | |
Loafer | |
CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340 |