missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ X-Light Weiße Arbeitsloafer O2
Die ABEBAtrade; X-Light weißen Arbeitsloafer O2 verfügen über eine Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung sowie eine austauschbare Active Comfort-Innensohle.
99.35 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC, ESD |
---|---|
Farbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Atmungsaktives Futter mit Silberionen |
Material | Mikrofaser |
Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16398341
|
ABEBA™
7131128-35 |
35 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16308351
|
ABEBA™
7131128/36 |
36 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16318351
|
ABEBA™
7131128-37 |
37 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16328351
|
ABEBA™
7131128/38 |
38 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16338351
|
ABEBA™
7131128-39 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16348351
|
ABEBA™
7131128-40 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16358351
|
ABEBA™
7131128/41 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16368351
|
ABEBA™
7131128/42 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16378351
|
ABEBA™
7131128/43 |
43 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16388351
|
ABEBA™
7131128-44 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16398351
|
ABEBA™
7131128-45 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16308361
|
ABEBA™
7131128/46 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16318361
|
ABEBA™
7131128-47 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16328361
|
ABEBA™
7131128/48 |
48 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, O2 SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliSilberionen-Einlegesohle/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC, ESD | |
Atmungsaktives Futter mit Silberionen | |
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend | |
Loafer | |
CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340 |
Weiß | |
Mikrofaser | |
Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |