Learn More
Xanthurenic acid, MedChemExpress
Beschreibung
Xanthurenic acid is a putative endogenous Group II metabotropic glutamate receptor agonist, on sensory transmission in the thalamus.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Xanthurenic acid |
| CAS | 59-00-7 |
| Farbe | Deep Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C10H7NO4 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 8.93 mg/mL (43.52 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C(C1=NC2=C(O)C=CC=C2C(O)=C1)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 205.17 |
| Formelmasse | 205.17 |
| Mehr anzeigen |