Learn More
XEN907, MedChemExpress
Beschreibung
XEN907 is a potent and spirooxindole blocker of NaV1.7, with an IC50 of 3 nM. XEN907 also inhibits CYP3A4 in a recombinant human enzyme assay. XEN907 can be used for the research of pain.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | XEN907 |
| CAS | 912656-34-9 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H21NO4 |
| Menge | 5 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (284.58 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C12COC3=C1C=C(OCO4)C4=C3)N(CCCCC)C5=C2C=CC=C5 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 351.4 |
| Formelmasse | 351.4 |
| Mehr anzeigen |