Learn More
XL388, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488517
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488517 5 mg 5 Milligramm
16472017 50 mg -
16465868 10 mg 10 Milligramm
16456336 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16488517 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13806
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress XL388 is a highly potent and ATP-competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 9.9 nM. XL388 simultaneously inhibits both mTORC1 and mTORC2.
XL388 is a highly potent and ATP-competitive mTOR inhibitor with an IC50 of 9.9 nM. XL388 simultaneously inhibits both mTORC1 and mTORC2.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material XL388
CAS 1251156-08-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H22FN3O4S
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (109.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCOC2=CC=C(C3=CC=C(N)N=C3)C=C2C1)C4=CC=C(S(=O)(C)=O)C(F)=C4C
Molekulargewicht (g/mol) 455.5
Formelmasse 455.5
Reinheit (%) 99.25%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease