Learn More
Justrite™ Edelstahl-Stößel, Gelb
Sichere Entsorgung von entflammbaren Flüssigkeiten und Lösungsmitteln, ohne Entstehung von Abfallstoffen oder Belastungen. Der gelbe Stahlkolben mit Kolben besteht aus Ryton™ und Messing.
84.70 € - 122.00 €
Spezifikation
Farbe | Gelb |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Entsorgung von entflammbaren Flüssigkeiten und Lösungsmitteln, ohne Entstehung von Abfallstoffen oder Belastungen |
Material | Ryton, Messing |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11923579
|
Justrite™
10018 |
0,5 l |
84.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10216094
|
Justrite™
10118 |
1 l |
93.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11943629
|
Justrite™
10318 |
4 l |
122.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11943579
|
Justrite™
10218 |
2 l |
105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Sicheres Ab- und Umfüllen brennbarer Flüssigkeiten und Lösungsmitteln – verlustfrei und ohne dabei schädlichen Dämpfen ausgesetzt zu sein
- Aus chemikalienresistentem Ryton™ und Messing
- Der Boden des Behälters ist so beschaffen, dass beim Umfüllen kaum Flüssigkeit zurückbleibt
Spezifikation
Gelb | |
Sichere Entsorgung von entflammbaren Flüssigkeiten und Lösungsmitteln, ohne Entstehung von Abfallstoffen oder Belastungen | |
Ryton, Messing |