Learn More
YK-4-279, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492217
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16492217 50 mg -
16476476 100 mg -
16406088 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16492217 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14507
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress YK 4-279 is an inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1.
YK 4-279 is an inhibitor of RNA Helicase A (RHA) binding to the oncogenic transciption factor EWS-FLI1.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material YK-4-279
CAS 1037184-44-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H13Cl2NO4
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (68.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C2C(C(O)(CC(C3=CC=C(OC)C=C3)=O)C(N2)=O)=C(Cl)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 366.2
Formelmasse 366.2
Reinheit (%) 99.61%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death