Learn More
YO-01027, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485728
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16485728 10 mg 10 Milligramm
16480196 2 mg 2 Milligramm
16428417 5 mg -
16453366 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16485728 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13526
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress YO-01027 (Dibenzazepine;DBZ) is a potent γ-secretase inhibitor with IC50 values of 2.92 and 2.64 nM for Notch and APPL cleavage, respectively.
YO-01027 (Dibenzazepine
Spezifikation
Chemischer Name oder Material YO-01027
CAS 209984-56-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H23F2N3O3
Menge 10 mg
Synonym Dibenzazepine DBZ
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (107.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(N[C@@H](C)C(N[C@H]1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C3N(C)C1=O)=O)CC4=CC(F)=CC(F)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 463.48
Formelmasse 463.48
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death