Learn More
Labcon Zap™ 20 μl Pipettenspitzen mit Aerosolfilter
Passend für die gängigsten 20 μl-Pipetten
Marke:  Labcon 1055-165-010-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.62870kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16631913
  • 86.25 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pipettenspitze
  • Passend für die gängigsten 20 μl-Pipettierer
  • Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
  • Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
20 μl
Steril
Nicht autoklavierbar
49,7 mm
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
E-Strahl
1 Spitze/Beutel
Ja
Nein
Polypropylenharz
Gefiltert
Naturfarben
1,95 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Liquid Handling
Abgeschrägt
RT
Universal Fit
ZAP™