Learn More
Labcon Zap™ 20 μl Pipettenspitzen mit Aerosolfilter
Passend für die gängigsten 20 μl-Pipetten
51.40 € - 115.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) 20 μl
Gefiltert Gefiltert
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1,95 in.
Länge (metrisch) 49,7 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Verpackung Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackung Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
16663932
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon
1055-225-000-9
96 Spitzen/Eclipse™ UNO-Nachfüllpackung Steril
99.20 €
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16693932
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon
1055-965-016-9
96 Spitzen/Rack Steril
115.00 €
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16631913
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon
1055-165-010-9
1 Spitze/Beutel Steril
86.25 €
200 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16673932
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon
1055-800-010-9
1000 Tips/Bag Non-sterile Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16683932
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon
1055-960-016-9
96 Tips/Rack Non-sterile Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Pipettenspitze
  • Passend für die gängigsten 20 μl-Pipetten
  • Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
  • Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
20 μl
Nicht autoklavierbar
49,7 mm
Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
Ja
Nein
Polypropylenharz
Gefiltert
1,95 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität
Abgeschrägt
Universal Fit
ZAP™