Learn More
Labcon Zap™ 20 μl Pipettenspitzen mit Aerosolfilter
Passend für die gängigsten 20 μl-Pipetten
Marke:  Labcon 1055-800-010-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.62870kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16673932
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Pipette Tip
  • Fits Most Popular 20 μL Pipettors
  • Patented robotically inserted endotoxin free filter
  • Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
20 μL
Non-sterile
Not Autoclavable
49.7 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Beveled
Single-use
No
Polypropylene Resin
Filtered
Clear
1.95 in.
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Liquid Handing
1000 Tips/Bag
Universal Fit
ZAP