Learn More
Labcon™ ZAP™ 20 μL Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These filter pipette tips have low mounting and ejection forces less than 3 kg.
Marke: Labcon™ 1153-225-000-9
87.20 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21712" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.98950kg
Beschreibung
- Pipettenspitze
- Passend für 20 μl Rainin™ LTS-Pipettierer
- Patentierter, vollautomatisiert verbauter Endotoxin-freier Filter
- Protease, Human-DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
20 μl | |
steril | |
Nicht autoklavierbar | |
51,3 mm | |
Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin | |
E-Strahl | |
Flextop | |
Ja | |
20 μL Rainin™ LTS Style Pipettors | |
ZAPTM |
mit Filter | |
Durchsichtig | |
2,01 in. | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Refill | |
96 Tips/Eclipse™ UNO Refill | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylen-Harz |