Learn More
Labcon™ ZAP™ 20 μL Aerosol Filter Pipette Tips for Rainin™ LTS Pipettors
These filter pipette tips have low mounting and ejection forces less than 3 kg.
106.00 € - 118.00 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 20 μl |
---|---|
Gefiltert | Gefiltert |
Farbe | Durchsichtig |
Länge (angloamerikanisch) | 2,01 in. |
Länge (metrisch) | 51,3 mm |
Produktcode | Marke | Autoklavierbar | Zertifizierung/Konformität | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Autoklavierbar | Zertifizierung/Konformität | Format | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16673972
|
Labcon™
1153-965-006-9 |
Autoklavierbar | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | Gestell | steril |
118.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
16663972
|
Labcon™
1153-225-000-9 |
Nicht autoklavierbar | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD-Konformität | Refill | steril |
109.00 €
960 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17527856
|
Labcon™
1153-800-000-9 |
Autoklavierbar | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI | Im Beutel | Unsteril |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Made in USA
Spezifikation
20 μl | |
Durchsichtig | |
51,3 mm | |
Flextop | |
20 μl Rainin™ LTS-Pipettierer | |
ZAP™ |
Gefiltert | |
2,01 in. | |
Liquid Handling | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |