missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zardaverine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16409147
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16409147

Marke: Medchem Express HY15485

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Zardaverine is a newly developed dual-selective PDE3/4 inhibitor with IC50 values of 0.5 uM and 0.8 uM respectively.

Zardaverine is a newly developed dual-selective PDE3/4 inhibitor with IC50 values of 0.5 uM and 0.8 uM respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zardaverine
CAS 101975-10-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H10F2N2O3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (93.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC(C2=CC=C(OC(F)F)C(OC)=C2)=NN1
Molekulargewicht (g/mol) 268.22
Formelmasse 268.22
Reinheit (%) 98.16%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt