Learn More
Zardaverine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472657
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16472657 50 mg 50 Milligramm
16456568 10 mg 10 Milligramm
16409147 5 mg 5 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 16472657
Marke: Medchem Express HY15485
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Zardaverine is a newly developed dual-selective PDE3/4 inhibitor with IC50 values of 0.5 uM and 0.8 uM respectively.
Zardaverine is a newly developed dual-selective PDE3/4 inhibitor with IC50 values of 0.5 uM and 0.8 uM respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zardaverine
CAS 101975-10-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H10F2N2O3
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 25 mg/mL (93.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC(C2=CC=C(OC(F)F)C(OC)=C2)=NN1
Molekulargewicht (g/mol) 268.22
Formelmasse 268.22
Reinheit (%) 98.16%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation