Learn More
Zardaverine, MedChemExpress
Beschreibung
Zardaverine is a newly developed dual-selective PDE3/4 inhibitor with IC50 values of 0.5 uM and 0.8 uM respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zardaverine |
| CAS | 101975-10-4 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C12H10F2N2O3 |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 25 mg/mL (93.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=CC(C2=CC=C(OC(F)F)C(OC)=C2)=NN1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 268.22 |
| Formelmasse | 268.22 |
| Mehr anzeigen |