missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zatebradine hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488367
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16488367 5 mg -
16445678 10 mg 10 Milligramm
16411847 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16488367 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13422

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Zatebradine (UL-FS-49 (free base)) is a potent inhibitor of hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channels with an IC50 values 1.96 μM. Zatebradine blocks the slow inward current through human HCN1, HCN2, HCN3 and HCN4 channels, with IC50 values of 1.83 μM, 2.21 μM, 1.90 μM and 1.88 μM, respectively.

Zatebradine (UL-FS-49 (free base)) is a potent inhibitor of hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channels with an IC50 values 1.96 μM. Zatebradine blocks the slow inward current through human HCN1, HCN2, HCN3 and HCN4 channels, with IC50 values of 1.83 μM, 2.21 μM, 1.90 μM and 1.88 μM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zatebradine hydrochloride
CAS 91940-87-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H37ClN2O5
Menge 5 mg
Synonym UL-FS-49 UL-FS-49CL
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (202.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 11.11 mg/mL (22.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CCCN(CCC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)C)CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C1.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 493.04
Formelmasse 493.04
Reinheit (%) 98.03%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.