Learn More
Zatebradine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498367
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16498367 5 mg 5 Milligramm
16455678 10 mg -
16421847 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16498367 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13422A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Zatebradine (UL-FS-49 (free base); UL-FS-49CL (free base)) is a potent inhibitor of hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated (HCN) channels with an IC50 value of 1.96 μM. Zatebradine blocks the slow inward current through human HCN1, HCN2, HCN3 and HCN4 channels, with IC50 values of 1.83 μM, 2.21 μM, 1.90 μM and 1.88 μM, respectively.
Zatebradine (UL-FS-49 (free base)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zatebradine
CAS 85175-67-3
Farbe Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H36N2O5
Menge 5 mg
Synonym UL-FS-49 free baseUL-FS-49CL free base
Löslichkeitsinformationen Ethanol : 100 mg/mL (219.02 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.51 mM)
SMILES O=C1N(CCCN(CCC2=CC=C(OC)C(OC)=C2)C)CCC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C1
Molekulargewicht (g/mol) 456.57
Formelmasse 456.57
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Oil
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation