Learn More
Zegocractin, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Zegocractin (CM-4620) is a calcium-release activated calcium-channel (CRAC channel) inhibitor, with IC50s of 119 nM and 895 nM for Orai1/STIM1 and Orai2/STIM1 channels, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zegocractin |
| CAS | 1713240-67-5 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C19H11ClF3N3O3 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | CM-4620 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.10 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=NC=C(C2=C(Cl)C=C(OC(F)(F)O3)C3=C2)N=C1)C4=C(C)C=CC=C4F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 421.76 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.