Learn More
Zegocractin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473648
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16473648
Marke: Medchem Express HY101942
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Zegocractin (CM-4620) is a calcium-release activated calcium-channel (CRAC channel) inhibitor, with IC50s of 119 nM and 895 nM for Orai1/STIM1 and Orai2/STIM1 channels, respectively.
Zegocractin (CM-4620) is a calcium-release activated calcium-channel (CRAC channel) inhibitor, with IC50s of 119 nM and 895 nM for Orai1/STIM1 and Orai2/STIM1 channels, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zegocractin
CAS 1713240-67-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H11ClF3N3O3
Menge 10 mg
Synonym CM-4620
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.10 mM)
SMILES O=C(NC1=NC=C(C2=C(Cl)C=C(OC(F)(F)O3)C3=C2)N=C1)C4=C(C)C=CC=C4F
Molekulargewicht (g/mol) 421.76
Formelmasse 421.76
Reinheit (%) 98.49%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.