Learn More
RETSCH Mahl-Sets aus Zirkoniumoxid
Entwickelt für extrem schnelles, verlustfreies und reproduzierbares Mahlen von mittelharten, spröden und faserigen Materialien bis zur analytischen Feinheit. Retsch™ Zirkonoxid-Mahl-Sets sind ideal für den Einsatz im Baustoffsektor (Zement), in der Geologie, Mineralogie, Metallurgie und in Kraftwerken.
Marke:  RETSCH 01.462.0193
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10094911
  • 5655.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit RS 100 und RS 200 Scheibenmühlen
Spezifikation
Spezifikation
Schleif-Set
50 ml
Für RS200
Zirkonoxid