Learn More
RETSCH Mahl-Sets aus Zirkoniumoxid
Entwickelt für extrem schnelles, verlustfreies und reproduzierbares Mahlen von mittelharten, spröden und faserigen Materialien bis zur analytischen Feinheit. Retsch™ Zirkonoxid-Mahl-Sets sind ideal für den Einsatz im Baustoffsektor (Zement), in der Geologie, Mineralogie, Metallurgie und in Kraftwerken.
5655.00 € - 7780.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schleif-Set |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für RS200 |
Material | Zirkonoxid |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10740093
|
RETSCH
01.462.0192 |
100 ml |
7780.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10094911
|
RETSCH
01.462.0193 |
50 ml |
5655.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit RS 100 und RS 200 Scheibenmühlen
Spezifikation
Schleif-Set | |
Für RS200 | |
Zirkonoxid |