Learn More
ZM 306416, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482007
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16482007 50 mg
16475858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16482007 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13785
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ZM-306416 (CB 676475) is a potent inhibitor of VEGFR with IC50s of 0.1 and 2 μM for KDR and Flt, respectively. ZM-306416 is also a EGFR inhibitor with an IC50 of <10 nM.
ZM-306416 (CB 676475) is a potent inhibitor of VEGFR with IC50s of 0.1 and 2 μM for KDR and Flt, respectively. ZM-306416 is also a EGFR inhibitor with an IC50 of <10 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ZM 306416
CAS 690206-97-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H13ClFN3O2
Menge 50 mg
Synonym CB 676475
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (149.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=NC=NC(NC3=C(F)C=C(Cl)C=C3)=C2C=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 333.74
Formelmasse 333.74
Reinheit (%) 99.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease