Learn More
ZNF35 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16935-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16896714
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ZNF35 is a new candidate transcription factor.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF35
Polyclonal
Unconjugated
ZNF35
HF.10, HF10, Zfp105, zinc finger protein 35, Zinc finger protein HF.10, ZNF35
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
22694, 307547, 7584
-20°C
Liquid
Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P13682
Zfp35, ZNF35
ZNF35 Fusion Protein Ag10432
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human