Learn More
ZNF35 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | ZNF35 |
---|---|
Konzentration | 0.23 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896714
|
Proteintech
16935-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886714
|
Proteintech
16935-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 16-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
ZNF35 is a new candidate transcription factor.Spezifikation
ZNF35 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P13682 | |
22694, 307547, 7584 | |
ZNF35 Fusion Protein Ag10432 | |
Primary | |
-20°C | |
ZNF35 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HF.10, HF10, Zfp105, zinc finger protein 35, Zinc finger protein HF.10, ZNF35 | |
Zfp35, ZNF35 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |