Learn More
Zofenopril calcium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458406
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16458406 100 mg 100 Milligramm
16444437 50 mg -
16428568 10 mg -
16411038 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16458406 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0655
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zofenopril calcium
CAS 81938-43-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H22Ca0.5NO4S2
Menge 100 mg
Synonym SQ26991
Löslichkeitsinformationen DMSO : 2 mg/mL (4.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N(C[C@@H](SC1=CC=CC=C1)C2)[C@@H]2C([O-])=O)[C@H](C)CSC(C3=CC=CC=C3)=O.[0.5Ca2+]
Molekulargewicht (g/mol) 448.58
Formelmasse 448.58
Reinheit (%) 99.56%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration