Learn More
Zofenopril calcium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16428568
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 16428568
Marke: Medchem Express HYB0655
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Zofenopril Calcium (SQ26991) is an antioxidant that acts as an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zofenopril calcium
CAS 81938-43-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H22Ca0.5NO4S2
Menge 10 mg
Synonym SQ26991
Löslichkeitsinformationen DMSO : 2 mg/mL (4.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N(C[C@@H](SC1=CC=CC=C1)C2)[C@@H]2C([O-])=O)[C@H](C)CSC(C3=CC=CC=C3)=O.[0.5Ca2+]
Molekulargewicht (g/mol) 448.58
Formelmasse 448.58
Reinheit (%) 99.56%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.