Learn More
Zosuquidar trihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458078
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16458078 10 mg 10 Milligramm
16457846 100 mg -
16433997 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16458078 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50671
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Zosuquidar (RS 33295-198) trihydrochloride is an inhibitor of P-glycoprotein with a Ki value of 59 nM.
Zosuquidar (RS 33295-198) trihydrochloride is an inhibitor of P-glycoprotein with a Ki value of 59 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zosuquidar trihydrochloride
CAS 167465-36-3
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H34Cl3F2N3O2
Menge 10 mg
Synonym RS 33295-198 trihydrochloride LY-335979 trihydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 5 mg/mL (7.85 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1([C@H]2[C@@H]1C3=C([C@@H](C4=CC=CC=C42)N5CCN(CC5)C[C@H](COC6=C7C=CC=NC7=CC=C6)O)C=CC=C3)F.Cl.Cl.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 636.99
Formelmasse 636.99
Reinheit (%) 98.73%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death