accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 183322-45-4

CH3ONNHNBrOCH3HCl

CAS RN 183322-45-4

IUPAC Name: N-(3-bromophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine hydrochloride
Synonyme: N-(3-bromophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol): 396.67
Summenformel: C16H15BrClN3O2
InChi Key: ZJOKWAWPAPMNIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.COC1=C(OC)C=C2C(NC3=CC(Br)=CC=C3)=NC=NC2=C1
Güte 
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (4)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern