nginx
Vacuum Pumps
Vakuumpumpen
Eine zuverlässige Vakuumleistung ist für Anwendungen wie Filtration, Rotationsverdampfung, Konzentration, Absaugung und Probenübertragung von entscheidender Bedeutung. Diese Kategorie von Vakuumpumpen umfasst ein breites Portfolio an ölfreien Membranpumpen, Drehschieberpumpen, Chemie-Vakuumsystemen und integrierten Absauggeräten, die für anspruchsvolle Laborabläufe entwickelt wurden.
Fisherbrand™ FB70155 Pumpe
Ölfreie Kolbenpumpe. Fisherbrand™ FB70155 Pumpe für allgemeine Laboranwendungen, die nur ein grobes Vakuum oder mäßigen Druck erfordern.
Vacuum Pumps
KNF™ Mini LABOPORT™ N96 Vakuum-Membranpumpe
Sehr kompakte, chemisch beständige und ölfreie Membran-Vakuumpumpe mit manueller Drehzahlregelung zur Anpassung der Pumpenleistung an Ihre spezifische Anwendung.
Vacuum Pumps
Fisherbrand™ Vakuumpumpe mit Kabeln für Großbritannien, die USA und Schuko-Stecker
Leiser Betrieb mit sehr geringen Vibrationen. Die Fisherbrand™-Vakuumpumpe ist für allgemeine Laboranwendungen konzipiert, die nur ein grobes Vakuum oder einen moderaten Druck erfordern.
Vacuum Pumps
Jetzt sparen – Exklusive Angebote
Häufig gestellte Fragen
Für die Routinefiltration werden in der Regel ölfreie Membran-Vakuumpumpen von Marken wie Fisherbrand, KNF und Vacuubrand empfohlen. Sie bieten ein für die Membranfiltration ausreichendes Vakuum, sind wartungsarm und weisen im Vergleich zu ölgedichteten Drehschieberpumpen ein geringeres Kontaminationsrisiko auf, wodurch sie sich ideal für den täglichen Laborbetrieb und für studentische Umgebungen eignen.
Membranpumpen von Fisherbrand, KNF oder Cole Parmer eignen sich ideal für chemisch aggressive oder wässrige Proben, da sie ölfrei arbeiten und leicht zu warten sind. Drehschieberpumpen von Fisherbrand, Welch Ilmvac oder Büchi liefern ein tieferes Vakuum für die Gefriertrocknung, Schlenk-Leitungen oder hochsiedende Lösungsmittel, erfordern jedoch Ölwechsel und mehr Aufmerksamkeit beim Abgasmanagement.
Für Rotationsverdampfer und Lösungsmittelverdampfung sollten Sie nach chemikalienbeständigen Membran- oder Drehschieberpumpen von Vacuubrand, Büchi oder Welch Ilmvac Ausschau halten. Zu den wichtigsten Spezifikationen gehören Endvakuum, Durchflussrate, korrosionsbeständige benetzte Teile, optionale Drehzahlregelung und Kompatibilität mit Vakuumreglern, um Stöße zu vermeiden, die Lösungsmittelrückgewinnung zu verbessern und die Pumpe vor Kondensat zu schützen.
Chemikalienbeständige Vakuumpumpen von Fisherbrand, Vacuubrand, KNF und Cole Parmer sind für den Umgang mit korrosiven Dämpfen von Säuren, Basen und organischen Lösungsmitteln ausgelegt. Verbesserte Materialien in Membranen, Ventilen und Gehäusen tragen dazu bei, die Leistung aufrechtzuerhalten, die Lebensdauer der Pumpen zu verlängern und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren, insbesondere in Analyse-, Synthese- und Probenvorbereitungslabors.
Um den Wartungsaufwand zu minimieren, sollten Sie nach Möglichkeit ölfreie Membranpumpen von Marken wie Fisherbrand, KNF oder Vacuubrand wählen, geeignete Filter oder Kühlfallen verwenden und innerhalb der empfohlenen Druck- und Temperaturgrenzen arbeiten. Regelmäßige Überprüfungen der Schläuche, Anschlüsse und Abluftfilter sowie planmäßige Wartungsarbeiten tragen dazu bei, ein stabiles Vakuum aufrechtzuerhalten und die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern.
Top-Marken