accessibility menu, dialog, popup

UserName

Br(E)

CAS RN 103-64-0

IUPAC Name: [(1E)-2-bromoethenyl]benzene
Synonyme: β-bromostyrene
Molekulargewicht (g/mol): 183.05
Summenformel: C8H7Br
InChi Key: YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N
SMILES: Br\C=C\C1=CC=CC=C1
Reinheit (%) 
  • (4)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)