CAS RN 122-39-4
CAS RN 122-39-4
Diphenylamin, zur Analyse, ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 122-39-4 Summenformel: C12H11N Molekulargewicht (g/mol): 169.23 MDL-Nummer: MFCD00003014 InChI-Schlüssel: DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N Synonym: diphenylamine,n-phenylbenzenamine,anilinobenzene,benzenamine, n-phenyl,n,n-diphenylamine,phenylaniline,scaldip,n-phenylbenzeneamine,big dipper,no-scald PubChem CID: 11487 ChEBI: CHEBI:4640 IUPAC-Name: N-Phenylanilin SMILES: C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Diphenylamin, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 122-39-4 Summenformel: C12H11N Molekulargewicht (g/mol): 169.23 InChI-Schlüssel: DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N Synonym: diphenylamine,n-phenylbenzenamine,anilinobenzene,benzenamine, n-phenyl,n,n-diphenylamine,phenylaniline,scaldip,n-phenylbenzeneamine,big dipper,no-scald PubChem CID: 11487 ChEBI: CHEBI:4640 IUPAC-Name: N-Phenylanilin SMILES: C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Thermo Scientific Chemicals Diphenylamin, ≥ 99 %, reinst, Redox-Indikator
CAS: 122-39-4 Summenformel: C12H11N Molekulargewicht (g/mol): 169.23 MDL-Nummer: MFCD00003014 InChI-Schlüssel: DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N Synonym: diphenylamine,n-phenylbenzenamine,anilinobenzene,benzenamine, n-phenyl,n,n-diphenylamine,phenylaniline,scaldip,n-phenylbenzeneamine,big dipper,no-scald PubChem CID: 11487 ChEBI: CHEBI:4640 IUPAC-Name: N-Phenylanilin SMILES: C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Diphenylamin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 122-39-4 Summenformel: C12H11N Molekulargewicht (g/mol): 169.227 MDL-Nummer: MFCD00003014 InChI-Schlüssel: DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N Synonym: diphenylamine,n-phenylbenzenamine,anilinobenzene,benzenamine, n-phenyl,n,n-diphenylamine,phenylaniline,scaldip,n-phenylbenzeneamine,big dipper,no-scald PubChem CID: 11487 ChEBI: CHEBI:4640 IUPAC-Name: N-Phenylanilin SMILES: C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Diphenylamin, ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 122-39-4 Summenformel: C12H11N Molekulargewicht (g/mol): 169.227 MDL-Nummer: MFCD00003014 InChI-Schlüssel: DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N Synonym: diphenylamine,n-phenylbenzenamine,anilinobenzene,benzenamine, n-phenyl,n,n-diphenylamine,phenylaniline,scaldip,n-phenylbenzeneamine,big dipper,no-scald PubChem CID: 11487 ChEBI: CHEBI:4640 IUPAC-Name: N-Phenylanilin SMILES: C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2
Diphenylamin, Dr. Ehrenstorfer
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
Diphenylamine, TRC
CAS: 122-39-4 Summenformel: C12 H11 N Molekulargewicht (g/mol): 169.22 Synonym: Benzenamine, N-phenyl-,Diphenylamine (8CI),N-Phenylbenzenamine,Anilinobenzene,Antioxidant DPA,Benzene, (phenylamino)-,DBA,DFA,DPA,N,N-Diphenylamine,N-Phenylaniline,NSC 215210,Naugalube 428L,No-Scald IUPAC-Name: N-phenylaniline SMILES: N(c1ccccc1)c2ccccc2
Diphenylamin 1000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
Diphenylamin, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
CAS: 122-39-4 Summenformel: C12H11N Molekulargewicht (g/mol): 169.227 MDL-Nummer: 3014 InChI-Schlüssel: DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N Synonym: diphenylamine,n-phenylbenzenamine,anilinobenzene,benzenamine, n-phenyl,n,n-diphenylamine,phenylaniline,scaldip,n-phenylbenzeneamine,big dipper,no-scald PubChem CID: 11487 ChEBI: CHEBI:4640 IUPAC-Name: N-Phenylanilin SMILES: C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=CC=C2