accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaOSOO

CAS RN 130-14-3

IUPAC Name: sodium naphthalene-1-sulfonate
Synonyme: sodium 1-naphthalenesulfonate
Molekulargewicht (g/mol): 230.21
Summenformel: C10H7NaO3S
InChi Key: HIEHAIZHJZLEPQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (4)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)