accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNNOOOH2NCH3

CAS RN 139756-01-7

IUPAC Name: 1-methyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Synonyme: 2-methyl-4-nitro-5-propylpyrazole-3-carboxamide
Molekulargewicht (g/mol): 212.21
Summenformel: C8H12N4O3
InChi Key: BMLPAJIEDKJHSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC1=NN(C)C(C(N)=O)=C1[N+]([O-])=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern