accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 143692-48-2

HClH3CNHONNNH2OOH3C

CAS RN 143692-48-2

IUPAC Name: hydrogen 10-(4-aminophenyl)-N,13-dimethyl-4,6-dioxa-11,12-diazatricyclo[7.5.0.0³,⁷]tetradeca-1,3(7),8,10-tetraene-12-carboxamide chloride
Synonyme: hydrogen 10-(4-aminophenyl)-N,13-dimethyl-4,6-dioxa-11,12-diazatricyclo[7.5.0.0³,⁷]tetradeca-1,3(7),8,10-tetraene-12-carboxamide chloride
Molekulargewicht (g/mol): 388.85
Summenformel: C19H21ClN4O3
InChi Key: ASLCSBBDVWPSQT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CNC(=O)N1N=C(C2=CC=C(N)C=C2)C2=CC3=C(OCO3)C=C2CC1C
Güte 
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (4)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern