accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 144-90-1

CH3NH2OHO

CAS RN 144-90-1

IUPAC Name: 3-amino-2-methylpropanoic acid
Synonyme: (+)-β-aminoisobutyric acid chauvin brand of atropine hyoscyamine (product) atropin augenl hyoscyamine sulphate D-phenyllactic acid delta-β-phenyllactate β-phenyl-delta-lactic acid atropine sulfate (substance) delta-3-phenyllactic acid
Molekulargewicht (g/mol): 103.12
Summenformel: C4H9NO2
InChi Key: QCHPKSFMDHPSNR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(CN)C(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)