CAS RN 1446321-46-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
GBT 440, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
GBT 440, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
Voxelotor, MedChemExpress
MedChemExpress Voxelotor (GBT 440) is a potent inhibitor of haemoglobin S (HbS) polymerization. Voxelotor has the potential for sickle cell disease (SCD) treatment.